Octan-1-sulfonsyre natrium salt monohydrat
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodium 1-octansulphonate monohydrate, Sodium 1-octanesulphonate monohydrate
0215177805 0215177825 0215177880
ICNA0215177805EA 304 DKK
ICNA0215177805 ICNA0215177825 ICNA0215177880
Octan-1-sulfonsyre natrium salt monohydrat
Octan-1-sulfonsyre natrium salt monohydrat
Formel: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007544
CAS-nummer: 207596-29-0
EINECS: 226-195-4