1-Hexanesulfonsyre natriumsalt monohydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
52862-10G-F 52862-50G-F
52862-10G-FEA 1220 DKK
52862-10G-F 52862-50G-F
1-Hexanesulfonsyre natriumsalt monohydrat, Supelco®
1-Hexanesulfonsyre natriumsalt monohydrat
Formel: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149549
CAS-nummer: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=897e40e9856d4ea56d810990e51bee4045dd30d6&vid=d9488496ad880fedc4f73526c19d1430ba156df1&prid=web&clid=SAPDAM