1-Heptanesulfonsyre natrium salt monohydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodium 1-heptanesulphonate monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
51833-10G 51833-5G
51833-10GEA 1180 DKK
51833-10G 51833-5G
1-Heptanesulfonsyre natrium salt monohydrat, Supelco®
1-Heptanesulfonsyre natrium salt monohydrat
Formel: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Molekylvægt: 220.27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149550
CAS-nummer: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b43017d31a4676d665699be87628285735678548&vid=974b14926894285b00cbafbf2b0c5043e32024fb&prid=web&clid=SAPDAM