1-Heptanesulfonsyre natrium salt monohydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
51832-10G-F 51832-50G-F
51832-10G-FEA 1160 DKK
51832-10G-F 51832-50G-F
1-Heptanesulfonsyre natrium salt monohydrat, Supelco®
1-Heptanesulfonsyre natrium salt monohydrat
Formel: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149550
CAS-nummer: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc61ea40aea34a4ecc116221e6b8f64cb4dd245&vid=6423e1e17128215a02c27a62b05b8e4454209037&prid=web&clid=SAPDAM