EDTA dinatriumsalt 0.05 M EDTA-Na2 volumetrisk opløsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
318892-500ML 318892-2.5L
318892-500MLEA 240 DKK
318892-500ML 318892-2.5L
EDTA dinatriumsalt 0.05 M EDTA-Na2 volumetrisk opløsning, Fluka™
EDTA dinatriumsalt
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Smeltepunkt: 255 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070672
CAS-nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 0.0490 - 0.0510 mol/l
Traceable to NIST SRM effective