EDTA dinatriumsalt dihydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
X986.1
X986.2
X986.3
X986.5
ROTHX986.1EA
242.58
DKK
ROTHX986.1
ROTHX986.2
ROTHX986.3
ROTHX986.5
EDTA dinatriumsalt dihydrat
EDTA dinatriumsalt dihydrat
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Smeltepunkt: 255 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00150037 CAS-nummer: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |