Citronsyre monohydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
3958.1 3958.2 3958.3 3958.4 3958.5
ROTH3958.1EA 0 DKK
ROTH3958.1 ROTH3958.2 ROTH3958.3 ROTH3958.4 ROTH3958.5
Citronsyre monohydrat
Citronsyre monohydrat
Formel: C₆H₈O₇.H₂O
Smeltepunkt: 135…152 °C
Massefylde: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149972
CAS-nummer: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM