di-Ammoniumoxalat monohydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P737.1 P737.2
ROTHP737.1EA 675.15 DKK
ROTHP737.1 ROTHP737.2
di-Ammoniumoxalat monohydrat
di-Ammoniumoxalat monohydrat
Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Kogepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 70 °C
Massefylde: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149694
CAS-nummer: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541