di-Ammoniumoxalat monohydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01192.0250 1.01192.1000
1.01192.0250EA 634 DKK
1.01192.0250 1.01192.1000
di-Ammoniumoxalat monohydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO for analysis, Supelco®
di-Ammoniumoxalat monohydrat
Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Kogepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 70 °C
Massefylde: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149694
CAS-nummer: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541