di-Ammoniumoxalat monohydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01190.1000
1.01190.9050
1.01190.1000EA
1290
DKK
1.01190.1000
1.01190.9050
di-Ammoniumoxalat monohydrat, Supelco®
di-Ammoniumoxalat monohydrat
Formel:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Kogepunkt: 70 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 70 °C Massefylde: ∼1,5 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149694 CAS-nummer: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 UN nummer: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00541 |