Oxalsyre dihydrat, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Ethanedioic acid dihydrate
MQ300
1.00495.0100
1.00495.0500
1.00495.1000
1.00495.9025
1.00495.0100EA
439
DKK
1.00495.0100
1.00495.0500
1.00495.1000
1.00495.9025
Oxalsyre dihydrat, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Oxalsyre dihydrat
Formel:
HO₂CCO₂H·2H₂O Molekylvægt: 126.07 g/mol Kogepunkt: 149…160 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 101 Massefylde: 1.65 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149102 CAS-nummer: 6153-56-6 EINECS: 205-634-3 UN nummer: 3261 REACH: 01-2119534576-33 Merck Index: 13,06980 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 102 g/l (20 °C) |
Melting Point | 101 °C |
Molar Mass | 126.07 g/mol |
Boiling Point | 149 - 160 °C (decomposition) |
Vapor Pressure | 21 hPa (50 °C) |
Flash Point | 157 °C (decomposition) |
Density | 1.65 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (10 g/l, H2O, 20 °C) |