Cobalt(II)acetat tetrahydrat 98.0-102.0% ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
44344.14
44344.22
44344.36
44344.14EA
540
DKK
44344.14
44344.22
44344.36
Cobalt(II)acetat tetrahydrat 98.0-102.0% ACS
Cobalt(II)acetat tetrahydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Co·4H₂O Smeltepunkt: ∼140 °C (-4H₂O) Massefylde: 1,71 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149569 CAS-nummer: 6147-53-1 EINECS: 200-755-8 UN nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2433 |