Zinkacetat dihydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
X893.1 X893.2
ROTHX893.1EA 227.49 DKK
ROTHX893.1 ROTHX893.2
Zinkacetat dihydrat
Zinkacetat dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Molekylvægt: 219.51 g/mol
Smeltepunkt: 237
Massefylde: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066961
CAS-nummer: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256