Zinkacetat dihydrat, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
MQ300
1.08802.0250 1.08802.1000
1.08802.0250EA 405 DKK
1.08802.0250 1.08802.1000
Zinkacetat dihydrat, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Zinkacetat dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Molekylvægt: 219.51 g/mol
Smeltepunkt: 237
Massefylde: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066961
CAS-nummer: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 430 g/l (20 °C)
Melting Point 237 °C
Molar Mass 219.49 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material