Kobber(II)acetat monohydrat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
MQ300
1.02711.0250 1.02711.9025
1.02711.0250EA 1160 DKK
1.02711.0250 1.02711.9025
Kobber(II)acetat monohydrat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Kobber(II)acetat monohydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Molekylvægt: 199.65 g/mol
Smeltepunkt: 115
Massefylde: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149570
CAS-nummer: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02651
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 72 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C
Molar Mass 199.65 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3