Blydiacetat trihydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
P739.1 P739.2
ROTHP739.1EA 857.73 DKK
ROTHP739.1 ROTHP739.2
Blydiacetat trihydrat
Blydiacetat trihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Molekylvægt: 379.34 g/mol
Kogepunkt: 280
Smeltepunkt: 75
Massefylde: 2.55 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150023
CAS-nummer: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN nummer: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM