Magnesiumacetat tetrahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
0275.1 0275.2 0275.3
ROTH0275.1EA 0 DKK
ROTH0275.1 ROTH0275.2 ROTH0275.3
Magnesiumacetat tetrahydrat
Magnesiumacetat tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Molekylvægt: 214.46 g/mol
Smeltepunkt: 80
Massefylde: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149214
CAS-nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676