Magnesiumacetat tetrahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
MQ300
1.05819.0250 1.05819.1000 1.05819.9050
1.05819.0250EA 930 DKK
1.05819.0250 1.05819.1000 1.05819.9050
Magnesiumacetat tetrahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Magnesiumacetat tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Molekylvægt: 214.46 g/mol
Smeltepunkt: 80
Massefylde: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149214
CAS-nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1200 g/l (15 °C)
Melting Point 80 °C
Molar Mass 214.46 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Density 1.45 g/cm3
pH 6.1 (50 g/l, H2O, 20 °C)