Natriumacetat trihydrat ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Acetic acid sodium salt trihydrate
27641.360EA 787 DKK
27641.360 27641.518
Natriumacetat trihydrat ≥97%, TECHNICAL
Natriumacetat trihydrat
Formel: H₃CCOONa·3H₂O
Molekylvægt: 136.08 g/mol
Kogepunkt: 120…123 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 58
Massefylde: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00071557
CAS-nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 97 %