Natriumacetat, monohydrat ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41685.06 41685.14 41685.22
41685.06EA 805 DKK
41685.06 41685.14 41685.22
Natriumacetat, monohydrat ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Natriumacetat, monohydrat
Formel: H₃CCOONa·3H₂O
Smeltepunkt: 58 °C
Massefylde: 1,45
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00071557
CAS-nummer: 41484-91-7
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 14,8571