Guanidiniumthiocyanat
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
39577.01 39577.02
SERA39577.01EA 529.68 DKK
SERA39577.01 SERA39577.02
Guanidiniumthiocyanat
Guanidiniumthiocyanat
Formel: CH₅N₃·CHNS
Smeltepunkt: 118 °C
Massefylde: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013027
CAS-nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1