Guanidiniumthiocyanat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
0017.1 0017.2
ROTH0017.1EA 257.51 DKK
ROTH0017.1 ROTH0017.2
Guanidiniumthiocyanat
Guanidiniumthiocyanat
Formel: CH₅N₃·CHNS
Molekylvægt: 118.16 g/mol
Smeltepunkt: 118
Massefylde: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013027
CAS-nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1