Guanidiniumthiocyanat, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04167.0250
1.04167.1000
1.04167.0250EA
1350
DKK
1.04167.0250
1.04167.1000
Guanidiniumthiocyanat, Millipore®
Guanidiniumthiocyanat
Formel:
CH₅N₃·CHNS Smeltepunkt: 118 °C Massefylde: 1,29 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013027 CAS-nummer: 593-84-0 EINECS: 209-812-1 UN nummer: 1759 ADR: 8,III |