Guanidiniumchlorid
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Guanidinhydrochlorid
39558.01
39558.02
SERA39558.01EA
0
DKK
SERA39558.01
SERA39558.02
Guanidiniumchlorid
Guanidiniumchlorid
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Molekylvægt: 95.53 g/mol Smeltepunkt: 185 Massefylde: 1.354 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013026 CAS-nummer: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 13,04578 |