Guanidiniumchlorid, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Guanidinhydrochlorid
369079-1 369079-5
369079-1EA 4560 DKK
369079-1 369079-5
Guanidiniumchlorid, Millipore®
Guanidiniumchlorid
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Molekylvægt: 95.53 g/mol
Smeltepunkt: 185
Massefylde: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013026
CAS-nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM