Guanidiniumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Guanidinhydrochlorid
284677GEA
11140
DKK
284677G
284674M
Guanidiniumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Guanidiniumchlorid
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Molekylvægt: 95,53 g/mol Smeltepunkt: 185 °C Massefylde: 1,354 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013026 CAS-nummer: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 13,04578 |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Melting point | 180 - 188 °C |