Guanidiniumcarbonat zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Guanidine carbonate salt, Diguanidinium carbonate, Guanidine carbonate
MQ200
8.20611.0100 8.20611.1000 8.20611.9050 8.20611.9025
8.20611.0100EA 386 DKK
8.20611.0100 8.20611.1000 8.20611.9050 8.20611.9025
Guanidiniumcarbonat zS, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumcarbonat
Formel: C₃H₁₂N₆O₃
Molekylvægt: 180.17 g/mol
Smeltepunkt: 197
Massefylde: 1.251 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013029
CAS-nummer: 593-85-1
EINECS: 209-813-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 500 g/l (30 °C)
Melting Point 197 °C
Molar Mass 180.17 g/mol
Bulk Density 500 - 700 kg/m3
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (110 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 530 °C
Hill Formula C3H12N6O3
Chemical Formula (CH5N3)2 * H2CO3