1-Imino-4-(1-(4-aminophenyl)-1-(4-amino-3-methylphenyl)methyliden)-2,5-cyclohexadien HCl, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
857343-100G 857343-25G
857343-100GEA 2760 DKK
857343-100G 857343-25G
1-Imino-4-(1-(4-aminophenyl)-1-(4-amino-3-methylphenyl)methyliden)-2,5-cyclohexadien HCl, Sigma-Aldrich®
1-Imino-4-(1-(4-aminophenyl)-1-(4-amino-3-methylphenyl)methyliden)-2,5-cyclohexadien HCl
Formel: C₂₀H₂₀ClN₃
Smeltepunkt: 235 °C
Massefylde: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012569
CAS-nummer: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecca7a0bd05ed28f29bfcca62c8b34fddba95993&vid=a30faa9041a621f80fc892aa6aab88ac302082e9&prid=web&clid=SAPDAM