1-Imino-4-(1-(4-aminophenyl)-1-(4-amino-3-methylphenyl)methyliden)-2,5-cyclohexadien HCl
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
21916.02 21916.03
SERA21916.02EA 0 DKK
SERA21916.02 SERA21916.03
1-Imino-4-(1-(4-aminophenyl)-1-(4-amino-3-methylphenyl)methyliden)-2,5-cyclohexadien HCl
1-Imino-4-(1-(4-aminophenyl)-1-(4-amino-3-methylphenyl)methyliden)-2,5-cyclohexadien HCl
Formel: C₂₀H₂₀ClN₃
Smeltepunkt: 235 °C
Massefylde: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012569
CAS-nummer: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686