Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Metol, Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat
A16236.0B A16236.18 A16236.30
A16236.0BEA 2500 DKK
A16236.0B A16236.18 A16236.30
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat 99%
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat
Purity: 99% CAS No.: 55-55-0 Molecular Formula: C14H18N2O2.H2SO4 Formula Weight: 344.38 Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 3919382 Merck Reference: 14,6017 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013140
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Kogepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 260 °C (dec.)
Massefylde: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013140
CAS-nummer: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6017