Spermidin trihydrochlorid
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Azoniaoctamethylenediammonium trichloride, 4-Azaoctamethylenediamine trihydrochloride, N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane trihydrochloride
39786.01 39786.02
SERA39786.01EA 0 DKK
SERA39786.01 SERA39786.02
Spermidin trihydrochlorid
Spermidin trihydrochlorid
Formel: C₇H₂₂Cl₃N₃
Molekylvægt: 254.63 g/mol
Smeltepunkt: 256…258 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00012918
CAS-nummer: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893