Diethylamin, HCl for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Diethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000 8.20393.9025 8.20393.9050
8.20393.0005EA 264 DKK
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000 8.20393.9025 8.20393.9050
Diethylamin, HCl for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diethylamin, HCl
Formel: C₄H₁₂ClN
Molekylvægt: 109.6 g/mol
Kogepunkt: 320
Smeltepunkt: 220…225 °C
Massefylde: 1.0475 g/cm³ (21 °C)
MDL Number: MFCD00012499
CAS-nummer: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03138
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 222 °C
Molar Mass 109.60 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 320 - 330 °C
pH 4.5 - 6.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)