2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
37130.01 37130.02 37130.03
SERA37130.01EA 305.87 DKK
SERA37130.01 SERA37130.02 SERA37130.03
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Formel: C₁₉H₁₅ClN₄
Kogepunkt: ∼360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 235 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011963
CAS-nummer: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 13,09815