Sølvnitrat concentrate for dilution to 1L, 0.1 M AgNO3 (0.1N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
38310-1EA 38310-6X1EA
38310-1EAEA 760 DKK
38310-1EA 38310-6X1EA
Sølvnitrat concentrate for dilution to 1L, 0.1 M AgNO3 (0.1N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Sølvnitrat
Concentrate for 1L standard solution
Formel: AgNO₃
Kogepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN nummer: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective