Svovlsyre concentrate for dilution to 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
32043-1EA 32043-6X1EA
32043-1EAEA 259 DKK
32043-1EA 32043-6X1EA
Svovlsyre concentrate for dilution to 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Svovlsyre
Concentrate for 1L standard solution
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Massefylde: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 3264
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective