L(+)-Histidin, HCl monohydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9455.1
9455.2
ROTH9455.1EA
0
DKK
ROTH9455.1
ROTH9455.2
L(+)-Histidin, HCl monohydrat
Formel:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O Smeltepunkt: 259 °C Massefylde: 1,485 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151027 CAS-nummer: 5934-29-2 EINECS: 211-438-9 Merck Index: 13,04741 |