L(+)-Histidin, HCl monohydrat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16005.0025
8.16005.0100
8.16005.0025EA
326
DKK
8.16005.0025
8.16005.0100
L(+)-Histidin, HCl monohydrat til syntese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Histidin, HCl monohydrat
Formel:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O Smeltepunkt: 259 °C Massefylde: 1,485 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151027 CAS-nummer: 5934-29-2 EINECS: 211-438-9 Merck Index: 13,04741 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 169.9 g/l (20 °C) |
Melting Point | 259 °C (decomposition) |
Molar Mass | 209.63 g/mol |
Bulk Density | 770 kg/m3 |
pH | 3.5 - 4.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |