L(+)-Histidin, HCl monohydrat, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04350.0025
1.04350.0100
1.04350.0500
1.04350.9010
1.04350.0025EA
453
DKK
1.04350.0025
1.04350.0100
1.04350.0500
1.04350.9010
L(+)-Histidin, HCl monohydrat, Millipore®
L(+)-Histidin, HCl monohydrat
Formel:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O Smeltepunkt: 259 °C Massefylde: 1,485 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151027 CAS-nummer: 5934-29-2 EINECS: 211-438-9 Merck Index: 13,04741 |