Ethidiumbromid 10 mg/ml in aqueous solution
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenantridiniumbromid
2218.1
2218.2
ROTH2218.1EA
0
DKK
ROTH2218.1
ROTH2218.2
Ethidiumbromid 10 mg/ml in aqueous solution
Ethidiumbromid
Formel:
C₂₁H₂₀BrN₃ Molekylvægt: 394.31 g/mol Kogepunkt: 72 |
MDL Number:
MFCD00011724 CAS-nummer: 1239-45-8 EINECS: 214-984-6 Merck Index: 13,04751 |