Jern (III) chlorid 41% in aqueous solution, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Iron trichloride, Ferric chloride
24212.298EA
832
DKK
24212.298
24212.367
24212.447
Jern (III) chlorid 41% in aqueous solution, TECHNICAL
Jern (III) chlorid
Formel:
FeCl₃ Molekylvægt: 162.21 g/mol Kogepunkt: 315 Smeltepunkt: 260 |
MDL Number:
MFCD00011005 CAS-nummer: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN nummer: 2582 ADR: 8 III Merck Index: 13,04048 |
Specifikationer Testresultater
Assay | 38 - 42 % |