Hydrazin hydrat ≥80% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04604.9055
8.04604.0250
8.04604.1000
8.04604.9055EA
0
DKK
8.04604.9055
MERC8.04604.0250
MERC8.04604.1000
Hydrazin hydrat ≥80% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Hydrazin hydrat
Formel:
NH₂NH₂·xH₂O Massefylde: 1,02 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149931 CAS-nummer: 10217-52-4 EINECS: 206-114-9 UN nummer: 2030 ADR: 8 (6.1),II |