Ammoniumsulfid 40 - 44% (w/w) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
40509.AE
40509.AP
40509.AEEA
1190
DKK
40509.AE
40509.AP
Ammoniumsulfid 40 - 44% (w/w) i vandigopløsning
Ammonium sulphide
CAS No.: 12135-76-1
Molecular Formula: (NH4)2S
Formula Weight: 68.14
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow to orange
Odour: Stench
UN No.: 2683
MDL No.: MFCD00010892
Formel:
H₈N₂S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010892 CAS-nummer: 12135-76-1 EINECS: 235-223-4 UN nummer: 2683 ADR: 8,II |