Ammoniumsulfid 20% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
21352.292EA
1750
DKK
21352.292
21352.441
Ammoniumsulfid 20% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Ammonium sulphide
Formel:
H₈N₂S Molekylvægt: 68.14 g/mol Smeltepunkt: -18 Massefylde: 0.99 |
MDL Number:
MFCD00010892 CAS-nummer: 12135-76-1 EINECS: 235-223-4 UN nummer: 2683 ADR: 8 (3, 6.1) II Merck Index: 13,00560 |
Specifikationer Testresultater
Assay (as (NH4)2S from sulphide) | 17 - 23 % |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |