Ammoniakvand 30 - 33%
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P093.1 P093.2
ROTHP093.1EA 342.42 DKK
ROTHP093.1 ROTHP093.2
Ammoniakvand 30 - 33%
Ammoniakvand
Formel: NH₃
Kogepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN nummer: 2672
ADR: 8,III