Ammoniakvand 30 - 33%
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Ammoniak
A990.1
A990.2
ROTHA990.1EA
160.36
DKK
ROTHA990.1
ROTHA990.2
Ammoniakvand 30 - 33%
Ammoniakvand
Formel:
NH₃ Molekylvægt: 35.05 g/mol Kogepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –60…–57.5 °C Massefylde: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS-nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN nummer: 2672 ADR: 8 III |