Ammoniakvand 28 - 30%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ammoniak
MQ300
1.05423.9180 1.05423.9025 1.05423.1011 1.05423.2511
1.05423.9180EA 0 DKK
1.05423.9180 1.05423.9025 1.05423.1011 1.05423.2511
Ammoniakvand 28 - 30%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Ammoniakvand
Formel: NH₃
Molekylvægt: 35.05 g/mol
Kogepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60…–57.5 °C
Massefylde: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN nummer: 2672
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -72 °C
Boiling Point 32 °C
Vapor Pressure 635 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material