Ammoniakvand 28%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ammoniak
L13168.AP L13168.0F
L13168.APEA 307 DKK
L13168.AP L13168.0F
Ammoniakvand 28%
Ammoniakvand
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Formula Weight: 35.05 Odour: Ammonia-like pH: 12 Merck Reference: 14,494 MDL No.: MFCD00011418
Formel: NH₃
Molekylvægt: 35.05 g/mol
Kogepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60…–57.5 °C
Massefylde: 0.90
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN nummer: 2672
ADR: 8 III
Merck Index: 14,494