Ammoniakvand 25%
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ammoniak
6774.1 6774.2
ROTH6774.1EA 0 DKK
ROTH6774.1 ROTH6774.2
Ammoniakvand 25%
Ammoniakvand
Formel: NH₃
Molekylvægt: 35.05 g/mol
Kogepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60…–57.5 °C
Massefylde: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN nummer: 2672
ADR: 8 III