Ammoniakvand 25%
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ammoniak
5460.1 5460.2 5460.3 5460.4
ROTH5460.1EA 0 DKK
ROTH5460.1 ROTH5460.2 ROTH5460.3 ROTH5460.4
Ammoniakvand 25%
Ammoniakvand
Formel: NH₃
Kogepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN nummer: 2672
ADR: 8,III