Ammoniakvand 25%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ammoniak
MQ100
1.05428.0250 1.05428.1000 1.05428.0500 1.05428.2500
1.05428.0250EA 780 DKK
1.05428.0250 1.05428.1000 1.05428.0500 1.05428.2500
Ammoniakvand 25%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Ammoniakvand
Formel: NH₃
Molekylvægt: 35.05 g/mol
Kogepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60…–57.5 °C
Massefylde: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN nummer: 2672
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -57.5 °C
Boiling Point 37.7 °C
Vapor Pressure 483 hPa (20 °C)
Explosion Limit 15.4 - 33.6 %(V)
Density 0.903 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly alkaline
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material